Learn More
4-Ethylbenzol-1-Sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10552272
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10552272 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10552272 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB10241DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-ethylbenzene-1-sulfonyl chloride
CAS 16712-69-9
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.268g/mL
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C8H9ClO2S
Strukturformel CH3CH2C6H4SO2Cl
MDL-Nummer MFCD00041480
Menge 1 g
Synonym 4-ethylbenzene-1-sulfonyl chloride, p-ethylbenzenesulfonyl chloride, 4-ethylbenzenesulphonyl chloride, 4-ethyl-benzenesulfonyl chloride, ethylbenzenesulfonylchloride, 4-ethylbenzenesulfonylchloride, chloro 4-ethylphenyl sulfone, pubchem5133, acmc-209dvn, 4-ethylphenylsulfonyl chloride
InChI-Schlüssel LACFLXDRFOQEFZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl
IUPAC-Name 4-Ethylbenzolsulfonylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 204.668
PubChem CID 570959
Formelmasse 204.68
Reinheit (%) 97%