Learn More
4-Ethyl-4-methylmorpholiniumbromid, TRC
Artikelnummer. 30374704
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30374704 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30374704 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE937540500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethyl-4-methylmorpholinium Bromide
CAS 65756-41-4
Summenformel C7H16BrNO
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H16NO.BrH/c1-3-8(2)4-6-9-7-5-8;/h3-7H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].CC[N+]1(C)CCOCC1
IUPAC-Name 4-ethyl-4-methylmorpholin-4-iumbromid
Molekulargewicht (g/mol) 210.11
Formelmasse 209.0415