Learn More
4-Ethyl-3-nitrobenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30373934
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30373934 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30373934 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE9372455G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethyl-3-nitrobenzoic Acid
CAS 103440-95-5
Summenformel C9 H9 N O4
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H9NO4/c1-2-6-3-4-7(9(11)12)5-8(6)10(13)14/h3-5H,2H2,1H3,(H,11,12)
SMILES CCc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])C(=O)O
IUPAC-Name 4-Ethyl-3-nitrobenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 195.172
Formelmasse 195.053