Learn More
4-Ethoxyphenylboronic acid, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10160172 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10160172 1 g Glasflasche 1 Gramm
10773013 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10160172 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 359310010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22237-13-4
Summenformel C8H11BO3
Molekulargewicht (g/mol) 165.983
MDL-Nummer MFCD00674028
InChI-Schlüssel WRQNDLDUNQMTCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethoxybenzeneboronic acid, 4-ethoxyphenyl boronic acid, 4-ethoxyphenyl boranediol, p-ethoxyphenylboronic acid, 4-n-ethoxyphenyl boronic acid, boronic acid, 4-ethoxyphenyl, 4-ethoxybenzeneboronicacid, 4-ethoxyphenylboronicacid, 4-ethoxyphenylboronic
PubChem CID 2734351
IUPAC-Name (4-Ethoxyphenyl)boronsäure
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)OCC)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethoxyphenylboronic acid
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 165.98
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Crystalline Powder