Learn More
4-Methoxybiphenyl-Isothiocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11453148
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11453148 5 g 5 Gramm
11463148 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11453148 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18902.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 3460-49-9 | C9H9NOS | 179.237 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3460-49-9
Summenformel C9H9NOS
Molekulargewicht (g/mol) 179.237
MDL-Nummer MFCD00041096
InChI-Schlüssel REEKOMRZYJXXNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethoxyphenyl isothiocyanate, 4-isothiocyanatophenetol, p-ethoxyphenyl isothiocyanate, 1-ethoxy-4-isothiocyanato-benzene, benzene, 1-ethoxy-4-isothiocyanato, 4-ethoxyphenylisothiocyanate, 4-ethoxybenzenisothiocyanate, acmc-20amjc, pubchem9560, p-ethoxyphenylisothiocyanate
PubChem CID 77006
IUPAC-Name 1-Ethoxy-4-Isothiocyanatobenzol
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)N=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethoxyphenyl isothiocyanate
Schmelzpunkt 57°C to 61°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Irritating
Menge 5 g
UN-Nummer UN2923
Beilstein 637526
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 179.24
Reinheit (%) 98%