Learn More
4-Ethoxyphenylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392457
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11392457 25 g 25 Gramm
11382457 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392457 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11509.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 32459-62-4 | C9H9NO2 | 163.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32459-62-4
Summenformel C9H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 163.18
MDL-Nummer MFCD00013877
InChI-Schlüssel FMYVTFRADSNGDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethoxyphenyl isocyanate, benzene, 1-ethoxy-4-isocyanato, 4-ethoxyphenylisocyanate, 4-isocyanatophenetole, isocyanic acid 4-ethoxyphenyl ester, p-ethoxy phenyl isocyanate, 4-ethoxybenzenisocyanate, pubchem3178, p-athoxyphenylisocyanat, acmc-1afep
PubChem CID 122887
IUPAC-Name 1-Ethoxy-4-isocyanatobenzol
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethoxyphenyl isocyanate
Dichte 1.11
Siedepunkt 235°C
Flammpunkt 105°C (221°F)
Brechungsindex 1.536
Menge 25 g
UN-Nummer UN2206
Beilstein 742647
Empfindlichkeit Moisture sensitive; May form a precipitate
Formelmasse 163.18
Reinheit (%) 97%