Learn More
Alfa Aesar™ 4-(Ethoxycarbonylamino)piperidin, 97%
Marke:  Alfa Aesar™ H63095.06
Additional Details : CAS : 64951-36-6 Gewicht : 0.00500kg
Menge 5g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15439598
  • 389.62 CHF / 5 Gramm
Verfügbar ab
19-10-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
64951-36-6
172.228
JIRHHWNUZXRDHN-UHFFFAOYSA-N
15595030
CCOC(=O)NC1CCNCC1
C8H16N2O2
MFCD03844679
ethyl piperidin-4-ylcarbamate, ethyl 4-piperidylcarbamate, 4-ethoxycarbonylaminopiperidine, 4-ethoxycarbonylamino piperidine, ethyl n-piperidin-4-yl carbamate, carbamic acid, n-4-piperidinyl-, ethyl ester
Ethyl-N-piperidin-4-ylcarbamat
Spezifikation
4-(Ethoxycarbonylamino)piperidine
64951-36-6
MFCD03844679
JIRHHWNUZXRDHN-UHFFFAOYSA-N
Ethyl-N-piperidin-4-ylcarbamat
15595030
Fest
5g
C8H16N2O2
ethyl piperidin-4-ylcarbamate, ethyl 4-piperidylcarbamate, 4-ethoxycarbonylaminopiperidine, 4-ethoxycarbonylamino piperidine, ethyl n-piperidin-4-yl carbamate, carbamic acid, n-4-piperidinyl-, ethyl ester
CCOC(=O)NC1CCNCC1
172.228
172.22
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation