Learn More
4-(Ethoxycarbonyl)phenylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313216
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11313216 10 g 10 Gramm
11303216 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11313216 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12522.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1205-06-7 | C10H9NO2S | 207.247 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1205-06-7
Summenformel C10H9NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 207.247
MDL-Nummer MFCD00022058
InChI-Schlüssel MLOJHUCMCKBDLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethoxycarbonylphenyl isothiocyanate, 4-ethoxycarbonylphenylisothiocyanate, benzoic acid, 4-isothiocyanato-, ethyl ester, 4-ethoxycarbonyl phenyl isothiocyanate, ethyl p-isothiocyanatobenzoate, 4-ethoxycarbonylphenyl-isothiocyanate, benzoic acid,4-isothiocyanato-, ethyl ester, acmc-1brcn, p-carbethoxyphenylisothiocyanate, #
PubChem CID 71003
IUPAC-Name Ethyl-4-isothiocyanatobenzoat
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)N=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Ethoxycarbonyl)phenyl isothiocyanate
Schmelzpunkt 52°C to 56°C
Siedepunkt 123°C to 127°C (1 mmHg)
Geruch Irritating
Menge 10 g
UN-Nummer UN2923
Beilstein 2213400
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 207.25
Reinheit (%) 97%