Learn More
4-(Ethoxycarbonyl)phenylzinkbromid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™-Flaschen
Artikelnummer. 15455365
Click to view available options
Menge:
50 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
Artikelnummer. 15455365
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H58477.AD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Ethoxycarbonyl)phenylzinc bromide
Namenshinweis Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 131379-15-2
Dichte 1.023
Summenformel C9H9BrO2Zn
MDL-Nummer MFCD05664208
Menge 50 mL
UN-Nummer UN3399
Empfindlichkeit Air sensitive; May form a precipitate
Synonym zinc bromide 4-ethoxycarbonyl benzen-1-ide 1/1/1, zinc 2+ ion 4-ethoxycarbonyl benzen-1-ide bromide
InChI-Schlüssel AXFMOPVOFKMPJN-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCOC(=O)C1=CC=[C-]C=C1.[Zn+2].[Br-]
IUPAC-Name Zink;Ethylbenzoat;Bromid
Molekulargewicht (g/mol) 294.453
PubChem CID 76518832
Formelmasse 294.45