Learn More
4-(Ethoxycarbonyl)benzenboronsäure, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11481260
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11481260 1 g 1 Gramm
11491260 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11481260 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26356.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 4334-88-7 | C9H11BO4 | 193.99 g/mol
4-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid is used as a reactant involved in oxidative hydroxylation for the preparation of phenols, homolytic aromatic substitution, cross-coupling with α-bromocarbonyl compounds, Suzuki-coupling reaction with quinoline carboxylates, trifluoromethylation and carbometalation of ynamides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(Ethoxycarbonyl)benzenboronsäure wird als Reaktant verwendet, das an der oxidativen Hydroxylierung zur Herstellung von Phenolen, homolytischer aromatischer Substitution, Kreuzkupplung mit α-bromocarbonylverbindungen, Suzuki-Kupplungsreaktion mit Chinolin-Carboxylaten, Trifluoromethylierung und Carbometalation von Ynamiden beteiligt ist.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4334-88-7
Summenformel C9H11BO4
Molekulargewicht (g/mol) 193.99
MDL-Nummer MFCD02179441
InChI-Schlüssel ZLNFACCFYUFTLD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethoxycarbonylphenyl boronic acid, 4-ethoxycarbonyl phenylboronic acid, 4-ethoxycarbonyl phenyl boronic acid, 4-ethoxycarbonyl benzeneboronic acid, 4-ethoxycarbonylbenzeneboronic acid, ethyl 4-boronobenzoate, p-ethoxycarbonylphenylboronic acid, ethyl 4-dihydroxyboranyl benzoate, 4-carbethoxyphenylboronic acid, benzoic acid, 4-borono-, 1-ethyl ester
PubChem CID 2734350
IUPAC-Name (4-Ethoxycarbonylphenyl)boronsäure
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 137°C to 140°C
Menge 1 g
Formelmasse 193.99
Reinheit (%) 94%