Learn More
4-Ethoxybenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438667
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11438667 100 g 100 Gramm
11418667 5 g 5 Gramm
11428667 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11438667 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19806.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 25117-74-2 | C9H9NO | 147.177 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25117-74-2
Summenformel C9H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 147.177
MDL-Nummer MFCD00001819
InChI-Schlüssel PJRLUGQMEZZDIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 4-ethoxy, p-ethoxycyanobenzene, p-ethoxybenzonitrile, 4-ethoxybenzoic acid nitrile, benzonitrile, p-ethoxy, 4-ethoxybenzenecarbonitrile, 4-ethoxy-benzonitrile, 4-ethyloxybenzonitrile, acmc-1cis8
PubChem CID 141176
IUPAC-Name 4-Ethoxybenzonitril
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethoxybenzonitrile
Schmelzpunkt 60°C to 63°C
Siedepunkt 258°C
Menge 100 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 2613602
Formelmasse 147.18
Reinheit (%) 98%