Learn More
4-Ethoxybenzoesäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485053
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11485053 500 g 500 Gramm
11465053 25 g 25 Gramm
11475053 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11485053 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12309.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 619-86-3 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 619-86-3
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.176
MDL-Nummer MFCD00002545
InChI-Schlüssel SHSGDXCJYVZFTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-ethoxybenzoic acid, benzoic acid, 4-ethoxy, benzoic acid, p-ethoxy, 4-ethoxy-benzoic acid, unii-tzr23xeq7w, tzr23xeq7w, 4-ethoxybenzoicacid, 4ethoxybenzoic acid, pubchem2686, para-ethoxybenzoic acid
PubChem CID 12093
IUPAC-Name 4-ethoxybenzoesäure
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethoxybenzoic acid
Schmelzpunkt 197°C to 199°C
Menge 500 g
Beilstein 2207349
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) ≥98%