Learn More
4-Ethoxybenzaldehyd, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
4-Ethoxybenzaldehyde can be used as an anti-inflammatory and prostaglandin E2 suppressor. benzaldehyde-derived anti-inflammatory agents may be useful in reducing facial erythema.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4-Ethoxybenzaldehyd kann als Entzündungshemmer und Prostaglandin E2-Suppressor verwendet werden. Benzaldehyd-abgeleitete entzündungshemmende Mittel können zur Reduzierung von Gesichtsrötungen nützlich sein.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Luftempfindlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Ethoxybenzaldehyde |
| Schmelzpunkt | 13°C to 14°C |
| Dichte | 1.08 |
| Siedepunkt | 253°C to 255°C |
| Flammpunkt | <110°C (230°F) |
| Brechungsindex | 1.559 |
| Menge | 100 g |
| Beilstein | 386863 |
| Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Mehr anzeigen |