Learn More
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)Benzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15406797
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15406797 1 g 1 Gramm
15438695 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15406797 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33903.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1206593-28-3
Summenformel C11H11F3O3
Molekulargewicht (g/mol) 248.201
MDL-Nummer MFCD13196586
InChI-Schlüssel WRQKZAJHRRGAJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethoxy-3-trifluoromethyl phenylacetic acid, 2-4-ethoxy-3-trifluoromethyl phenyl acetic acid, 4-ethoxy-3-trifluoromethyl phenyl acetic acid
PubChem CID 57361409
IUPAC-Name 2-[4-ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl]essigsäure
SMILES CCOC1=C(C=C(C=C1)CC(=O)O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Menge 1 g
Formelmasse 248.2
Reinheit (%) 97%