Learn More
4-Ethoxy-3,5-Difluorbenzylbromid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15425567
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15425567
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H32801.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1017779-38-2
Summenformel C9H9BrF2O
Molekulargewicht (g/mol) 251.071
MDL-Nummer MFCD09258691
InChI-Schlüssel SFMOQKHETBGLAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethoxy-3,5-difluorobenzyl bromide, 5-bromomethyl-2-ethoxy-1,3-difluorobenzene, 4-ethoxy-3,5-difluorobenzyl bromide, jrd
PubChem CID 46737611
IUPAC-Name 5-(brommethyl)-2-ethoxy-1,3-difluorbenzol
SMILES CCOC1=C(C=C(C=C1F)CBr)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl bromide
Brechungsindex 1.5183
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3265
Formelmasse 251.07
Reinheit (%) 97%