Learn More
4'-Ethoxy-3',5'-difluoroacetophenon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15484157
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15484157
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H31568.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1017779-29-1
Summenformel C10H10F2O2
Molekulargewicht (g/mol) 200.19
MDL-Nummer MFCD09258688
InChI-Schlüssel ZKFNHJQYENLQNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-ethoxy-3',5'-difluoroacetophenone, 1-4-ethoxy-3,5-difluorophenyl ethanone, 3',5'-difluoro-4'-ethoxyacetophenone, 1-acetyl-4-ethoxy-3,5-difluorobenzene, 4'-ethoxy-3',5'-difluoroacetophenone, jrd
PubChem CID 46737608
IUPAC-Name 1-(4-Ethoxy-3,5-Difluorophenyl)ethanon
SMILES CCOC1=C(F)C=C(C=C1F)C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Ethoxy-3',5'-difluoroacetophenone
Brechungsindex 1.4975
Menge 1 g
Formelmasse 200.18
Reinheit (%) 97%