Learn More
4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-on, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11964881 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11964881 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11964881 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 435360050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethoxy-1, 1, 1-trifluoro-3-buten-2-one
CAS 17129-06-5
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1800g/mL
Siedepunkt 51.0°C to 53.0°C (12.0 mmHg)
Flammpunkt 51°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Summenformel C6H7F3O2
MDL-Nummer MFCD00192131
Menge 5 g
Relative Dichte 1.18
Synonym 4-ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one, 4-ethoxy-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one, e-4-ethoxy-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one, 3e-4-ethoxy-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one, etfbo, 2-ethoxyvinyl trifluoromethyl ketone, e-4-ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one, 3-buten-2-one, 4-ethoxy-1,1,1-trifluoro, 4-ethoxy, 4-ethoxy-1,1,1-trifluoro-but-3-en-2-one
InChI-Schlüssel YKYIFUROKBDHCY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC=CC(=O)C(F)(F)F
IUPAC-Name 4-ethoxy-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
Stabilisator (0.5% BHT stabilizer)
Molekulargewicht (g/mol) 168.12
PubChem CID 5709222
Formelmasse 168.11
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.