Learn More
4-Epianhydrotetracyclin-Hydrochloridhydrat (>85 %), TRC
Artikelnummer. 30369624
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30369624 25 mg
30377836 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30369624 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE57807025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel C22H22N2O7.HCl.H2O
Molekulargewicht (g/mol) 480.9
Synonym (4R,4aS,12aS)-4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,12,12a-hexahydro-3,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-2-naphthacenecarboxamide Hydrochloride
IUPAC-Name (4R,4aS,12aS)-4-(Dimethylamino)-3,10,11,12a-Tetrahydroxy-6-methyl-1,12-Dioxo-1,4,4a,5,12,12a-Hexahydrotetracen-2-Carboxamid-Hydrochloridhydrat
SMILES O[C@@]12[C@]([H])([C@@H](N(C)C)C(O)=C(C(N)=O)C2=O)CC3=C(C4=CC=CC(O)=C4C(O)=C3C1=O)C.Cl.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Epianhydrotetracycline Hydrochloride Hydrate
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H22N2O7.ClH.H2O/c1-8-9-5-4-6-12(25)13(9)17(26)14-10(8)7-11-16(24(2)3)18(27)15(21(23)30)20(29)22(11,31)19(14)28;;/h4-6,11,16,25-27,31H,7H2,1-3H3,(H2,23,30);1H;1H2/t11-,16+,22-;;/m0../s1
Formelmasse 480.13