Learn More
4-(Diphenylamino)Benzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15452289
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15452289 25 g 25 Gramm
15432289 1 g 1 Gramm
15442289 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15452289 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64887.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4181-05-9 | C19H15NO | 273.34 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4181-05-9
Summenformel C19H15NO
Molekulargewicht (g/mol) 273.34
MDL-Nummer MFCD00145131
InChI-Schlüssel UESSERYYFWCTBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-diphenylamino benzaldehyde, 4-n,n-diphenylamino benzaldehyde, 4-diphenylaminobenzaldehyde, 4-diphenylamino-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-diphenylamino, 4-formyltriphenylamine, p-formyltriphenylamine, 4-n-phenylanilino benzaldehyde, p-diphenylaminobenzaldehyde, 4-n,n-diphenylamino-benzaldehyde
PubChem CID 77846
IUPAC-Name 4-(N-Phenylanilin)benzaldehyd
SMILES C1=CC=C(C=C1)N(C2=CC=CC=C2)C3=CC=C(C=C3)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Diphenylamino)benzaldehyde
Schmelzpunkt 129°C to 133°C (literature)
Farbe Gelb
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
Beilstein 2732795
Empfindlichkeit Air sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 273.33
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest