Learn More
4-Dimethylaminopyridine (Peptide Synthesis), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 11413713
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11413713 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11413713 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP596100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
4-Dimethylaminopyridine is a catalyst for several acylation reactions, especially in oligonucleotide synthesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Alpha-Vektor Dimethylaminopyridine
Chemischer Name oder Material 4-Dimethylaminopyridine
CAS 1122-58-3
Schmelzpunkt 110°C
Farbe Weiß
pH 9.7
Siedepunkt 162°C
Prozentgehaltsbereich ≥99 %
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H10N2
Menge 100 g
Merck Index 15, 3433
Synonym 4-dimethylaminopyridine, dmap, 4-dimethylamino pyridine, 4-pyridinamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-4-pyridinamine, p-dimethylaminopyridine, pyridine, 4-dimethylamino, ccris 6176, dimethylpyridin-4-ylamine
InChI-Schlüssel VHYFNPMBLIVWCW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C1=CC=NC=C1
IUPAC-Name N,N-Dimethylpyridin-4-amin
Molekulargewicht (g/mol) 122.171
PubChem CID 14284
Formelmasse 122.17
Reinheit (%) ≥99%
Güte Peptidsynthese
Physikalische Form Solid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Dimethylaminopyridine
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H370-Schädigt die Organe.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.