Learn More
4-Dimethylaminobenzylidenerhodanin, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10050120 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasgefäß
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. 10050120
Marke: Fisher Chemical D/3650/44
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
CAS 536-17-4
Schmelzpunkt 285°C
Farbe Rot
Verpackung Glasgefäß
Summenformel C12H12N2OS2
MDL-Nummer 64857
Menge 5 g
Synonym unii-0ser53q7rt, p-dimethylaminobenzalrhodanine, 5-4-dimethylaminobenzylidene rhodanine, 0ser53q7rt, usaf pd-20, 4-dimethylaminobenzylidenerhodanine, 4-thiazolidinone, 5-4-dimethylamino phenyl methylene-2-thioxo, 5-p-dimethylaminobenzal rhodanine, p-dimethylaminobenzylidene rhodamine, p-dimethylamino benzal-5-rhodanine
InChI-Schlüssel JJRVRELEASDUMY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C=C2C(=O)NC(=S)S2
IUPAC-Name 5-[[4-(Dimethylamino)phenyl]methyliden]-2-sulfanyliden-1,3-thiazolidin-4-on
Molekulargewicht (g/mol) 264.361
PubChem CID 2723826
Formelmasse 264.35g/mol
Physikalische Form Pulver/Feststoff