Learn More
4-(Dimethylaminobenzyliden)rhodanin, TRC
Artikelnummer. 30381482
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30381482 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30381482 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD8265931G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Dimethylaminobenzylidene)rhodanine
CAS 536-17-4
Summenformel C12 H12 N2 O S2
Menge 1 g
Synonym 5-(4-Dimethylaminobenzylidene)rhodanine
InChI-Formel InChI=1S/C12H12N2OS2/c1-14(2)9-5-3-8(4-6-9)7-10-11(15)13-12(16)17-10/h3-7H,1-2H3,(H,13,15,16)
SMILES CN(C)c1ccc(C=C2SC(=S)NC2=O)cc1
IUPAC-Name 5-[[4-(Dimethylamino)phenyl]methyliden]-2-sulfanyliden-1,3-thiazolidin-4-on
Molekulargewicht (g/mol) 264.366
Formelmasse 264.039