Learn More
4-Dimethylaminobenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434464
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11434464 25 g 25 Gramm
11424464 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11434464 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13117.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1197-19-9 | C9H10N2 | 146.193 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1197-19-9
Summenformel C9H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 146.193
MDL-Nummer MFCD00001815
InChI-Schlüssel JYMNQRQQBJIMCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-dimethylamino benzonitrile, p-dimethylaminobenzonitrile, benzonitrile, 4-dimethylamino, n,n-dimethyl-p-cyanoaniline, p-cyano-n,n-dimethylaniline, 4-cyano-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-4-cyanoaniline, 4-dimethylamino benzenecarbonitrile, para dimethylamino benzonitrile, 4-cyano-nn-dimethylaniline
PubChem CID 70967
IUPAC-Name 4-(Dimethylamino)benzonitril
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Dimethylaminobenzonitrile
Schmelzpunkt 72°C to 76°C
Siedepunkt 317°C to 319°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 971606
Formelmasse 146.19
Reinheit (%) 98%