missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Dimethylaminobenzaldehyd, ACS, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7050390
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11334207

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036684.14

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 100-10-7 | C9H11NO | 149.19 g/mol

4-Dimethylaminobenzaldehyde is used to prepare colorful Schiff base adducts with amines, pyrroles and indoles. It is often used in the Ehrlich reaction, test for the presence of indoles in a sample containing alkaloids and determination of hydrazine.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 100-10-7
Summenformel C9H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 149.19
MDL-Nummer MFCD00003381
InChI-Schlüssel BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-dimethylamino benzaldehyde, p-dimethylaminobenzaldehyde, ehrlich's reagent, p-formyldimethylaniline, benzaldehyde, 4-dimethylamino, p-dimethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-p-aminobenzaldehyde, p-n,n-dimethylamino benzaldehyde, 4-dimethylaminobenzenecarbonal
PubChem CID 7479
IUPAC-Name 4-(dimethylamino)benzaldehyde
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-Dimethylaminobenzaldehyde
Schmelzpunkt 73°C to 75°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 176°C to 177°C (17 mmHg)
Flammpunkt 164°C (327°F)
Geruch Strong
Menge 25 g
Beilstein 606802
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Merck Index 14,3230
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,ether,chloroform,acetic acid; Insoluble in water.
Formelmasse 149.19
Güte ACS
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt