Learn More
4-(dimethylamino)tetrahydro-2H-pyran-4-Carbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10326814
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10326814 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
11346885 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10326814 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO00628DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 176445-77-5
Summenformel C8H14N2O
Molekulargewicht (g/mol) 154.21
MDL-Nummer MFCD09065026
InChI-Schlüssel FDGOISRHLNMQRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-dimethylamino tetrahydro-2h-pyran-4-carbonitrile, 4-dimethylamino oxane-4-carbonitrile, 4-cyano-4-dimethylamino-tetrahydro-4h-pyrane, 2h-pyran-4-carbonitrile,4-dimethylamino tetrahydro, 4-dimethylamino-tetrahydro-2h-pyran-4-carbonitrile, 4-dimethylamino-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-carbonitrile
PubChem CID 10511078
IUPAC-Name 4-(Dimethylamino)oxan-4-carbonitril
SMILES CN(C)C1(CCOCC1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Dimethylamino)tetrahydro-2H-pyran-4-carbonitrile
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 154.21
Reinheit (%) 97%