Learn More
4-(dimethylamino)phenethylealkohol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11995271 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11995271 5 g Glasflasche 5 Gramm
11310800 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11995271 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 210930050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 50438-75-0 | C10H15NO | 165.236 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50438-75-0
InChI-Schlüssel CDTPAAZQBPSVGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-dimethylamino phenyl ethanol, 4-dimethylamino phenethyl alcohol, ccris 987, 4-dimethylamino benzeneethanol, 2-4-dimetylaminophenyl ethanol, unii-84gfy3663n, 2-4-dimethylaminophenyl ethanol, benzeneethanol, 4-dimethylamino, p-n,n-dimethylaminophenethanol
PubChem CID 93252
IUPAC-Name 2-[4-(Dimethylamino)phenyl]ethanol
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)CCO
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-(Dimethylamino)phenethyl alcohol
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 53.9°C to 55.1°C
Farbe Weiß bis braun
Siedepunkt 116.0°C (0.1 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C10H15NO
Strukturformel (CH3)2NC6H4CH2CH2OH
Menge 5 g
Molekulargewicht (g/mol) 165.236
Formelmasse 165.23
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-(Dimethylamino)phenethyl alcohol, 99%
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.