Learn More
4-(Dimethylamino)-Cinnaminsäure, 99 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10542801 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10542801 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10542801 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 204160010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Dimethylamino)cinnamic acid
Namenshinweis 99%
CAS 1552-96-1
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 225°C to 228°C
Farbe Gelb bis Beige
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C11H13NO2
Strukturformel (CH3)2NC6H4CH=CHCO2H
MDL-Nummer MFCD00004397
Menge 1 g
Beilstein 14, 522
Synonym 4-dimethylamino cinnamic acid, 4-dimethylaminocinnamic acid, p-dimethylamino cinnamic acid, 3-4-dimethylamino phenyl acrylic acid, 4-n,n-dimethylamino cinnamic acid, 2e-3-4-dimethylamino phenyl prop-2-enoic acid, e-3-4-dimethylaminophenyl prop-2-enoic acid, e-3-4-dimethylamino phenyl acrylic acid
InChI-Schlüssel CQNPVMCASGWEHM-VMPITWQZSA-N
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)O
IUPAC-Name (E)-3-[4-(Dimethylamino)phenyl]prop-2-ensäure
Molekulargewicht (g/mol) 191.23
PubChem CID 1540638
Formelmasse 191.23
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver