Learn More
4-(Dimethylamino)Benzonitril, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10254140 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10254140 5 g Glasflasche -
10756141 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10254140 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 115780050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1197-19-9 | C9H10N2 | 146.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1197-19-9
Summenformel C9H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 146.19
MDL-Nummer MFCD00001815
InChI-Schlüssel JYMNQRQQBJIMCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-dimethylamino benzonitrile, p-dimethylaminobenzonitrile, benzonitrile, 4-dimethylamino, n,n-dimethyl-p-cyanoaniline, p-cyano-n,n-dimethylaniline, 4-cyano-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-4-cyanoaniline, 4-dimethylamino benzenecarbonitrile, para dimethylamino benzonitrile, 4-cyano-nn-dimethylaniline
PubChem CID 70967
IUPAC-Name 4-(Dimethylamino)benzonitril
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Dimethylamino)benzonitrile
Namenshinweis 95%
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 70.0°C to 76.0°C
Farbe Braun
Siedepunkt 318.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2NC6H4CN
Menge 5 g
Beilstein 14, 428
Formelmasse 146.19
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver