Learn More
4-(Dimethylamino)Benzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30381195
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30381195 100 g 100 Gramm
30378792 25 g -
30387790 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30381195 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD470915100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 619-84-1
Summenformel C9H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 165.19
Synonym 4-(N,N-Dimethylamino)benzoic Acid, N,N-Dimethyl-4-aminobenzoic Acid, N,N-Dimethyl-p-aminobenzoic Acid, NSC 16596, p-(Dimethylamino)benzoic Acid
IUPAC-Name 4-(Dimethylamino)Benzoesäure
SMILES CN(C)c1ccc(cc1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Dimethylamino)benzoic Acid
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H11NO2/c1-10(2)8-5-3-7(4-6-8)9(11)12/h3-6H,1-2H3,(H,11,12)
Formelmasse 165.079