Learn More
4-(Dimethylamin)-1,1-dimethoxybut-3-en-2-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10571312
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Amber Glass Bottle
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10571312 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10293222 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
10452454 50 g Amber Glass Bottle 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10571312 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. RF03845EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 67751-23-9
Summenformel C8H15NO3
Molekulargewicht (g/mol) 173.212
InChI-Schlüssel DFZIBCAWOSFLFR-AATRIKPKSA-N
Synonym 4-dimethylamino-1,1-dimethoxybut-3-en-2-one, e-4-dimethylamino-1,1-dimethoxybut-3-en-2-one, 1,1-dimethoxy-4-dimethylaminobut-3-en-2-one, 1e-4,4-dimethoxy-3-oxobut-1-en-1-yl dimethylamine, 3e-4-dimethylamino-1,1-dimethoxybut-3-en-2-one, e-1,1-dimethoxy-4-dimethylaminobut-3-en-2-one, hcvl@nbfryyuffjjafp, e-4-dimethylamino-1,1-dimethoxy-but-3-en-2, 4-dimethylamino-1,1-dimethoxy-3-butene-2-one, e-4-dimethylamino-1,1-dimethoxy-but-3-en-2-one
PubChem CID 5709580
IUPAC-Name (E)-4-(Dimethylamino)-1,1-Dimethoxybut-3-en-2-on
SMILES CN(C)C=CC(=O)C(OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Dimethylamino)-1, 1-dimethoxybut-3-en-2-one
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel (CH3)2NCH=CHC(O)CH(OCH3)2
Menge 10 g
Formelmasse 173.21
Reinheit (%) 97%