Learn More
4-(Difluormethoxy)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11395319
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11395319 5 g 5 Gramm
11385319 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11395319 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20739.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 73960-07-3
Summenformel C8H6F2O2
Molekulargewicht (g/mol) 172.131
MDL-Nummer MFCD00042252
InChI-Schlüssel ZWCXOJYJJINQGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-difluoromethoxy benzaldehyde, 4-difluoromethoxy-benzaldehyde, p-difluoromethoxy benzaldehyde, p-difluoromethoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-difluoromethoxy, 1-difluoromethoxy-4-formylbenzene, pubchem7137, acmc-1bb9r, akos bb62
PubChem CID 2736986
IUPAC-Name 4-(Difluormethoxy)benzaldehyd
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)OC(F)F
Specifica
Chemischer Name oder Material 4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde
Dichte 1.302
Siedepunkt 222°C
Flammpunkt 108°C (226°F)
Brechungsindex 1.504
Menge 5 g
Beilstein 3049286
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 172.13
Reinheit (%) 97%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.