Learn More
4-Difluormethoxy-2-fluorbenzolboronsäurepinakolester, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15425326
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15425326 250 mg 250 Milligramm
15415326 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15425326 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59880.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1628442-55-6 | C13H16BF3O3 | 288.073 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1628442-55-6
Summenformel C13H16BF3O3
Molekulargewicht (g/mol) 288.073
MDL-Nummer MFCD22419269
InChI-Schlüssel LLJRSXMGPKHUQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-difluoromethoxy-2-fluorophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-difluoromethoxy-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
PubChem CID 79661309
IUPAC-Name 2-[4-(Difluormethoxy)-2-Fluorphenyl)-4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=C(C=C2)OC(F)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Difluoromethoxy-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Menge 250 mg
Formelmasse 288.07
Reinheit (%) 96%