Learn More
4-(Diethylamino)benzaldehyd 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-108037
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
120-21-8
C11H15NO
177.25
MFCD00003382
MNFZZNNFORDXSV-UHFFFAOYSA-N
4-diethylamino benzaldehyde, benzaldehyde, 4-diethylamino, p-diethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-diethylaniline, 4-diethylamino-benzaldehyde, benzaldehyde, p-diethylamino, unii-s640xwl10h, p-n,n-diethylaminobenzaldehyde, p-diethylaminobenzaldehyde, 4-n,n-diethylamino benzaldehyde
67114
CHEBI:86194
4-(Dimethylamino)benzaldehyd
CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C=O
120-21-8
C11H15NO
177.25
MFCD00003382
MNFZZNNFORDXSV-UHFFFAOYSA-N
4-diethylamino benzaldehyde, benzaldehyde, 4-diethylamino, p-diethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-diethylaniline, 4-diethylamino-benzaldehyde, benzaldehyde, p-diethylamino, unii-s640xwl10h, p-n,n-diethylaminobenzaldehyde, p-diethylaminobenzaldehyde, 4-n,n-diethylamino benzaldehyde
67114
CHEBI:86194
4-(Dimethylamino)benzaldehyd
CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-(Diethylamino)benzaldehyde
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 38.0°C to 41.0°C
Farbe Schwarz bis braun
Siedepunkt 174.0°C (7.0 mmHg)
Flammpunkt 165°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C2H5)2NC6H4CHO
Menge 100 g
Beilstein 14,II,25
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol
Formelmasse 177.25
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Grobe Kristalle, Stücke oder kristalliner Feststoff
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-(Diethylamino)benzaldehyde
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.