Learn More
4-(Diethylamino)Azobenzol, TRC
Artikelnummer. 30377787
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Packungsgröße:
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30377787 500 mg 500 Milligramm
30380883 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30377787 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD495010500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2481-94-9
Summenformel C16 H19 N3
Molekulargewicht (g/mol) 253.34
Synonym Aniline, N,N-diethyl-p-(phenylazo)- (6CI,7CI), Benzenamine, N,N-diethyl-4-(phenylazo)- (9CI), C.I. Solvent Yellow 56 (8CI), N,N-Diethyl-4-(2-phenyldiazenyl)benzenamine, 4-(Diethylamino)azobenzene, 4-(N,N-Diethylamino)azobenzene, 4-(Phenylazo)-N,N-diethylaniline, Aizen SOT Yellow 1, Akrodye Oil Yellow 6, C.I. 11021, Ceres Yellow GGN, Diethyl yellow, Fast Oil Yellow 64403, Fat Yellow GGN, N,N-Diethyl-4-(phenylazo)aniline, N,N-Diethyl-4-aminoazobenzene, NSC 102374, Oil Yellow 2635, Oil Yellow DE, Oil Yellow DEA, Oil Yellow ENC, Oil Yellow GA, Oil Yellow GE, Oil Yellow NB, Oil Yellow SS Special, Oilsol Yellow DEA, Orient Oil Yellow 56, Orient Oil Yellow GGS, SOT Yellow 1, Sico Fat Yellow P, Solvent Yellow 56, Sudan Yellow 150, Sudan Yellow GGN, Waxoline Yellow ED, p-(Diethylamino)azobenzene
IUPAC-Name N,N-Diethyl-4-[(E)-Phenyldiazenyl]anilin.
SMILES CCN(CC)c1ccc(cc1)N=Nc2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Diethylamino)azobenzene
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H19N3/c1-3-19(4-2)16-12-10-15(11-13-16)18-17-14-8-6-5-7-9-14/h5-13H,3-4H2,1-2H3/b18-17+
Formelmasse 253.1579