Learn More
4-Dibenzo[b,f][1,4]Thiazepin-11-yl-1-piperazinethanol, TRC
Artikelnummer. 30136273
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136273 500 mg 500 Milligramm
30005647 100 mg 100 Milligramm
30008346 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136273 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD418698500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 329216-67-3
Summenformel C19 H21 N3 O S
Molekulargewicht (g/mol) 339.45
Synonym 1-Piperazineethanol, 4-dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-, 4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-1-piperazineethanol, 2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethanol
IUPAC-Name 2-(4-Benzo[b][1,4]Benzothiazepin-6-ylpiperazin-1-yl)ethanol
SMILES OCCN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethanol
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H21N3OS/c23-14-13-21-9-11-22(12-10-21)19-15-5-1-3-7-17(15)24-18-8-4-2-6-16(18)20-19/h1-8,23H,9-14H2
Formelmasse 339.1405
Reinheit (%) >95%