Learn More
4-Decanolid, TRC
Artikelnummer. 30362405
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30362405 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30362405 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD21255350G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material gamma-Decalactone
CAS 706-14-9
Summenformel C10 H18 O2
Menge 50 g
Synonym 2-Decalactone, 4-Hexyl-γ-butyrolactone, γ-Hexyl-γ-butyrolactone, 5-Hexyltetrahydro-2-furanone, Decanolactone, 4-Hydroxydecanoic acid γ-lactone, γ-Decanolactone
InChI-Formel InChI=1S/C10H18O2/c1-2-3-4-5-6-9-7-8-10(11)12-9/h9H,2-8H2,1H3
SMILES O=C1OC(CC1)CCCCCC
IUPAC-Name 5-Hexyltetrahydrofuran-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 170.25
Formelmasse 170.1307