Learn More
4-Cyclohexylbenzensulfonylchlorid, 97 %, Acros Organics™
Artikelnummer. 10704872 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10704872 5 g 5 Gramm
10199919 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10704872 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 438000050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 56354-57-5
Summenformel C12H15ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 258.76
MDL-Nummer MFCD00625713
InChI-Schlüssel CREMYEDHKUWVTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyclohexylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-cyclohexyl-benzenesulfonyl chloride, acmc-1awu9, chloro 4-cyclohexylphenyl sulfone, 4-cyclohexylphenylsulfonyl chloride, 4-cyclohexylbenzene-1-sulfonylchloride, 4-cyclohexyl-1-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-cyclohexyl
PubChem CID 4339442
IUPAC-Name 4-Cyclohexylbenzol-1-sulfonylchlorid
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Cyclohexylbenzenesulfonyl chloride
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 54.2°C to 55.7°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. as diethylsulfonamide (HPLC)
Menge 5 g
Formelmasse 258.77
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Cyclohexylbenzenesulfonyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.