Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4'-Cyclohexylacetophenone |
| CAS | 18594-05-3 |
| Prozentgehaltsbereich | 98% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Summenformel | C14H18O |
| MDL-Nummer | MFCD00001453 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 4'-cyclohexylacetophenone, 1-4-cyclohexylphenyl ethanone, 1-4-cyclohexylphenyl ethan-1-one, 4-cyclohexylacetophenone, ethanone, 1-4-cyclohexylphenyl, 1-acetyl-4-cyclohexylbenzene, p-cyclohexylacetophenone, acmc-209ena, 4-cyclohexylace-tophenone, 4'-cyclohexyl actephenone |
| InChI-Schlüssel | MSDQNIRGPBARGC-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1CCCCC1 |
| Mehr anzeigen |