Learn More
4-(Cyclohex-1-en-1-yl)morpholin, TRC
Artikelnummer. 30360398
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30360398 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30360398 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC9979131G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Cyclohex-1-en-1-yl)morpholine
CAS 670-80-4
Summenformel C10H17NO
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H17NO/c1-2-4-10(5-3-1)11-6-8-12-9-7-11/h4H,1-3,5-9H2
SMILES C1CCC(=CC1)N2CCOCC2
IUPAC-Name 4-(Cyclohexen-1-yl)morpholin
Molekulargewicht (g/mol) 167.24
Formelmasse 167.131