Learn More
4-Cyanostilen, 97 %, stabilisiert mit 0.05 % 4-tert-Butyl-Katechol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11475837
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11475837 1 g 1 Gramm
11485837 5 g 5 Gramm
11495837 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11475837 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24395.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.14 CHF
    68.65 CHF / 1 Gramm
    Sparen 7.49 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3435-51-6 | C9H7N | 129.16 g/mol
4-Cyanostyrene is used as an intermediate in organic synthesis. It is used in the preparation of poly(4-cyanostyrene) polymer , which is a macromolecular device having nanoscale order and finds a wide range of potential applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Cyanostyrol wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet. Es wird bei der Herstellung von Poly(4-cyanostyrol) Polymer verwendet, einem makromolekularen Gerät mit nanoskaliger Ordnung, das eine breite Palette möglicher Anwendungen findet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Polymerisationsinitiatoren, Polymerisationskatalysatoren und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3435-51-6
Summenformel C9H7N
Molekulargewicht (g/mol) 129.16
MDL-Nummer MFCD00080445
InChI-Schlüssel SNTUCKQYWGHZPK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76967
IUPAC-Name 4-Ethenylbenzonitril
SMILES C=CC1=CC=C(C=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Cyanostyrene
Namenshinweis stabilized with 0.05% 4-tert-butyl catechol
Siedepunkt 92°C to 93°C (3 mmHg)
Brechungsindex 1.5775
Menge 1 g
UN-Nummer UN3276
Synonym 4-cyanostyrene, 4-vinylbenzonitrile, benzonitrile, 4-ethenyl, p-cyanostyrene, 4-vinyl-benzonitrile, benzonitrile, p-vinyl, p-vinylbenzonitrile, acmc-20amk5, benzonitrile,4-ethenyl, 4-vinylbenzenecarbonitrile
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 129.16
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Cyanostyrene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Cyanostyrene