Learn More
4-Cyanpyridin-3-boronsäurepinakolester, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15423637
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15423637 250 mg 250 Milligramm
11392199 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15423637 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27216.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 878194-91-3
Summenformel C12H15BN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 230.074
MDL-Nummer MFCD08458478
InChI-Schlüssel DQQFRFWEPQBNEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyanopyridine-3-boronic acid pinacol ester, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl isonicotinonitrile, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-4-carbonitrile, 4-cyano-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridine, 4-cyanopyridin-3-ylboronic acid pinacol ester, 3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-4-carbonitrile, 4-pyridinecarbonitrile, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, pubchem24098, 4-cyanopyridine-3-boronicacidpinacolester, 4-cyanopyridin-3-yl boronic acid pinacol ester
PubChem CID 15984297
IUPAC-Name 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Pyridin-4-Carbonitril
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=CN=C2)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Cyanopyridine-3-boronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 84°C to 88°C
Menge 250 mg
Formelmasse 230.07