Learn More
4-Cyanophenylhydrazinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30352560
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30352560 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30352560 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC98753510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Cyanophenylhydrazine Hydrochloride
CAS 2863-98-1
Summenformel C7H8ClN3
Menge 10 g
Synonym 4-Hydrazinylbenzonitrile Hydrochloride, 4-(Hydrazino)benzonitrile Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C7H7N3.ClH/c8-5-6-1-3-7(10-9)4-2-6;/h1-4,10H,9H2;1H
SMILES Cl.NNc1ccc(cc1)C#N
IUPAC-Name 4-Hydrazinylbenzonitril;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 169.61
Formelmasse 169.0407