Learn More
4-Cyanphenylhydrazin-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride |
| Schmelzpunkt | ∼243°C (decomposition) |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 3565486 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol. |
| Formelmasse | 169.61 |
| Reinheit (%) | 97% |