Learn More
4-(Cyanophenyl)boronsäurepinacolester, TRC
Artikelnummer. 30358928
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30358928 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30358928 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC9820455G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Cyanophenyl)boronic Acid Pinacol Ester
CAS 171364-82-2
Summenformel C13H16BNO2
Menge 5 g
Synonym 1,1,2,2-Tetramethyldimethylene (4-cyanophenyl)boronate
InChI-Formel InChI=1S/C13H16BNO2/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)11-7-5-10(9-15)6-8-11/h5-8H,1-4H3
SMILES N#CC1=CC=C(C=C1)B2OC(C(O2)(C)C)(C)C
IUPAC-Name 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Benzonitril
Molekulargewicht (g/mol) 229.08
Formelmasse 229.13