Learn More
4-Cyanophenyl-4-n-Propylbenzoat, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11435936
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11435936 5 g 5 Gramm
11425936 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11435936 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22274.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 56131-49-8
Summenformel C17H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 265.31
MDL-Nummer MFCD03410282
InChI-Schlüssel NCTWNVKZQMMLIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyanophenyl 4-n-propylbenzoate, 4-cyanophenyl 4-propyl-benzoate, 4-cyanophenyl 4-propylbenzoate, 4-n-propyl benzoic acid-4'-cyanophenol ester, 4-cyanophenyl4-propylbenzoate, 4-cyanophenyl-4-n-propylbenzoate, #, 4-propylbenzoic acid 4-cyanophenyl, 4-n-propylbenzoic acid 4-cyanophenyl ester, benzoic acid, 4-propyl-, 4-cyanophenyl ester
PubChem CID 590092
IUPAC-Name (4-Cyanophenyl)-4-propylbenzoat
SMILES CCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)OC1=CC=C(C=C1)C#N
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Cyanophenyl 4-n-propylbenzoate
Schmelzpunkt 101°C to 103°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 265.31
Reinheit (%) 99%