Learn More
4-Cyanophenyl 4-n-Butylbenzoat, 99 %
Artikelnummer. 11470547
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11470547 1 g 1 Gramm
11480547 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11470547 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22420.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38690-77-6
Summenformel C18H17NO2
Molekulargewicht (g/mol) 279.339
MDL-Nummer MFCD00001816
InChI-Schlüssel XQRFASOUJIKXRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 4-butyl-, 4-cyanophenyl ester, p-cyanophenyl p-butylbenzoate, 4-cyanophenyl 4-butyl-benzoate, 4-cyanophenyl-4'-butylbenzoate, 4-cyanophenyl 4-n-butylbenzoate, 4-cyanophenyl 4-butylbenzoate, 4-cyanophenyl4-butylbenzoate, 4-cyanophenyl-4-n-butylbenzoate, 4-butylbenzoic acid 4-cyanophenyl, 4-cyanophenyl 4´-propylbenzoate
PubChem CID 170098
IUPAC-Name (4-Cyanophenyl)4-Butylbenzoat
SMILES CCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)OC2=CC=C(C=C2)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Cyanophenyl 4-n-butylbenzoate
Schmelzpunkt 67°C to 69°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 279.34
Reinheit (%) 99%