Learn More
4-Cyanophenol, 99 %, Thermo Scientific™
Marke: Thermo Scientific Acros 110835000
Additional Details : CAS : 767-00-0 Gewicht : 0.50000kg
Menge | 500g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Chemische Identifikatoren
767-00-0 | |
119.12 | |
CVNOWLNNPYYEOH-UHFFFAOYSA-N | |
13019 | |
4-Hydroxybenzonitril |
C7H5NO | |
MFCD00002312 | |
4-cyanophenol, p-hydroxybenzonitrile, p-cyanophenol, benzonitrile, 4-hydroxy, benzonitrile, p-hydroxy, 4-cyano phenol, 4-hydroxybenzoic acid nitrile, 4-hydroxy-benzonitrile, 4-hydroxy benzonitrile, 4-hydroxybenzenecarbonitrile | |
CHEBI:38622 | |
C1=CC(=CC=C1C#N)O |
Spezifikation
4-Cyanophenol | |
98.5 | |
beige-grau bis weiß | |
99% | |
C7H5NO | |
MFCD00002312 | |
Glasflasche | |
500g | |
CVNOWLNNPYYEOH-UHFFFAOYSA-N | |
4-Hydroxybenzonitril | |
13019 | |
119.12 | |
0.2% max. | |
0.4% max. |
767-00-0 | |
100.0 | |
110°C to 113°C | |
Authentic | |
NCC6H4OH | |
10, 167 | |
4-cyanophenol, p-hydroxybenzonitrile, p-cyanophenol, benzonitrile, 4-hydroxy, benzonitrile, p-hydroxy, 4-cyano phenol, 4-hydroxybenzoic acid nitrile, 4-hydroxy-benzonitrile, 4-hydroxy benzonitrile, 4-hydroxybenzenecarbonitrile | |
Solubility in water: slightly soluble | |
C1=CC(=CC=C1C#N)O | |
119.12 | |
CHEBI:38622 | |
Kristallpulver | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
- 4-Cyanophenol
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Research Use Only