Learn More
4-(Cyanomethyl)phenylboronsäure-Pinacolester, 97 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 11986071 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 11986071
Marke: Thermo Scientific Acros 444740050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 138500-86-4
Summenformel C14H18BNO2
Molekulargewicht (g/mol) 243.11
MDL-Nummer MFCD02179459
InChI-Schlüssel URWMFRYGXSHPRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetonitrile, 4-cyanomethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 4-cyanomethyl phenylboronic acid pinacol ester, 2-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetonitrile, 4-cyanomethylphenylboronic acid pinacol ester, 4-cyanomethylphenylboronic acid, pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetonitrile, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenyl-acetonitrile
PubChem CID 3842922
IUPAC-Name 2-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]acetonitrile
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(CC#N)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Cyanomethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 77.0°C to 80.0°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Menge 5 g
Formelmasse 243.12
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Cyanomethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.