Learn More
Alfa Aesar™ 4-Cyanomethyl-2-Fluorobenzenboronsäure Pinacolester, 96 %
Marke:  Alfa Aesar™ H62177.MD
Additional Details : Gewicht : 0.00025kg
Menge 250mg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15437126
  • 226.37 CHF / 250 Milligramm
Verfügbar ab
09-09-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Anwendungen
4-Cyanomethyl-2-Fluorobenzenboronsäure-Pinacolester als Zwischenprodukt in der Pharmazie.
Hinweise
Kühl und gut belüftet lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
4-(Cyanomethyl)-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Spezifikation
4-Cyanomethyl-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
4-(Cyanomethyl)-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Fest
250mg
261.1
96%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation