Learn More
4-Cyanindol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 11996731
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
16136-52-0
C9H6N2
142.16
CEUFGDDOMXCXFW-UHFFFAOYSA-N
4-cyanoindole, 4-indolecarbonitrile, indole-4-carbonitrile, indole-4-cyano, 4-cyano-1h-indole, 4-cyano indole, pubchem7327, acmc-209dmi, 1h-indol-4-yl cyanide
3817602
1H-Indol-4-Carbonitril
C1=CC(=C2C=CNC2=C1)C#N
16136-52-0
C9H6N2
142.16
CEUFGDDOMXCXFW-UHFFFAOYSA-N
4-cyanoindole, 4-indolecarbonitrile, indole-4-carbonitrile, indole-4-cyano, 4-cyano-1h-indole, 4-cyano indole, pubchem7327, acmc-209dmi, 1h-indol-4-yl cyanide
3817602
1H-Indol-4-Carbonitril
C1=CC(=C2C=CNC2=C1)C#N
Chemischer Name oder Material 4-Cyanoindole
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 120°C to 121°C
Farbe Weiß bis braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 142.16
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Cyanoindole
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.